Learn More
4-Chlor-5-Fluor-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021564
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
139512-70-2
C6H6ClFN2
160.58
MFCD00042485
BSMPRJISGCTCDC-UHFFFAOYSA-N
735773
4-chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
NC1=CC(F)=C(Cl)C=C1N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
139512-70-2
C6H6ClFN2
160.58
MFCD00042485
BSMPRJISGCTCDC-UHFFFAOYSA-N
735773
4-chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
NC1=CC(F)=C(Cl)C=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-5-fluoro-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Synonym 1,2-diamino-4-chloro-5-fluorobenzene, 4-chloro-5-fluoro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-diamino-5-fluorobenzene, 4-chloro-5-fluoro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-fluoro, 1-chloro-4,5-diamino-2-fluorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-fluoro, 5-chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine, timtec-bb sbb003959, buttpark 44\03-90
Formelmasse 160.58
Reinheit (%) 98%