Learn More
4-Chlor-5-methyl-6-phenylthieno-[2,3-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2, 3-d]pyrimidine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 260.75 |
Reinheit (%) | 97% |