Learn More
4-Chloro-6-Iodoquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30349043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349043 1 g 1 Gramm
30349041 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30349043 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3672951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98556-31-1
Summenformel C8H4ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 290.49
Synonym 6-Iodo-4-chloroquinazoline
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Iodchinazolin
SMILES Clc1ncnc2ccc(I)cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Formelmasse 289.9108