Learn More
4-Chlor-DL-Phenylalanin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400933
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400933 10 g 10 Gramm
11410933 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13323.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
4-Chloro-DL-phenylalanine is an irreversible tryptophan hydroxylase inhibitor that depletes serotonin in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-DL-Phenylalanin ist ein irreversibler Tryptophan-Hydroxylase-Inhibitor, der Serotonin im Gehirn ausscheidet.
Löslichkeit
Löslich bis 10 mM in 1 äq. NaOH und bis 5 mM in Wasser mit sanfter Erwärmung.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7424-00-2
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD00002601
InChI-Schlüssel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-Chlorphenyl)Propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-DL-phenylalanine
Schmelzpunkt ∼265°C (decomposition)
Beilstein 2805758
Löslichkeitsinformationen Soluble to 10 mM in 1eq. NaOH and to 5 mM in water with gentle warming.
Menge 10 g
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) ≥98%