Learn More
4-Chlor-N-Cyclohexyl-N-Methyl-3-Nitrobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474956 250 mg 250 Milligramm
15464956 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59319.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41614-18-0
Summenformel C14H17ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 296.75
MDL-Nummer MFCD01211935
InChI-Schlüssel YPYXOOOTWPRAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrophenyl-n-cyclohexyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 3405764
IUPAC-Name 4-Chlor-N-cyclohexyl-N-methyl-3-nitrobenzamid
SMILES CN(C1CCCCC1)C(=O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-cyclohexyl-N-methyl-3-nitrobenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 296.75
Reinheit (%) 97%