Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-N-Methylbenzylamin, 95 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-N-methylbenzylamine |
| Siedepunkt | 77°C to 78°C (1 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Formelmasse | 155.62 |
| Reinheit (%) | 95% |