Learn More
4-Chlor-O-tolylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10169222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10169222 1 g 1 Gramm
10022422 10 g 10 Gramm
10072404 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10169222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01504DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19690-59-6
Summenformel C7H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 193.071
MDL-Nummer MFCD00012944
InChI-Schlüssel VBVZXWFQHFXJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-methylphenylhydrazine, chloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hcl, 5-chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, hydrazine, 4-chloro-2-methylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084321
IUPAC-Name (4-chlor-2-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 193.08
Reinheit (%) 97%