Learn More
4-Chlorbenzolsulfonamid ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10530001 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10530001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108631000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzenesulfonamide
Namenshinweis 98+%
CAS 98-64-6
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 144.0°C to 148.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H6ClNO2S
Strukturformel ClC6H4SO2NH2
MDL-Nummer MFCD00007936
Menge 100 g
Beilstein 11, 55
Synonym p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% naoh
InChI-Schlüssel HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 4-chlorobenzene-1-sulfonamide
Molekulargewicht (g/mol) 191.63
PubChem CID 66824
Formelmasse 191.63
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzenesulfonamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.