Learn More
4-Chlorbenzolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30358427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30358427 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3645101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzenesulfonamide
CAS 98-64-6
Summenformel C6 H6 Cl N O2 S
Menge 1 g
Synonym Benzenesulfonamide, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzenesulfonamide (ACI), Benzenesulfonamide, p-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 4-Chlorobenzezne sulfonamide, 4-Chlorophenylsulfonamide, ADD 55051, NSC 403674, NSC 9913, p-Chlorobenzenesulfamide, p-Chlorobenzenesulfonamide, p-Chlorophenylsulfonamide, Chlorpropamide Imp. A (EP 7.0)
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-Chlorbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 191.64
Formelmasse 190.9808