Learn More
4-Chlorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452108
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452108 250 g 250 Gramm
11442108 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15135.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74-11-3 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
4-Chlorobenzoic acid is used to determine the diversity of 2-, 3- and 4-chlorobenzoate degraders in two pristine soils with similar physical and chemical characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbenzoesäure wird zur Bestimmung der Vielfalt von 2-,3- und 4-Chlorobenzoat-Abbauprodukten in zwei unberührten Böden mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.08 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-11-3
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.565
MDL-Nummer MFCD00002531
InChI-Schlüssel XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
PubChem CID 6318
ChEBI CHEBI:30747
IUPAC-Name 4-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 239°C to 243°C
Dichte 1.54
Siedepunkt 275°C
Flammpunkt 238°C (460°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 907196
Merck Index 14,2125
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.08g/L).
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) ≥98%