missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chlorobenzotrifluorid, TRC

Artikelnummer. 30367648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367648 1 g -
30368080 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30367648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3645251G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 98-56-6
Summenformel C7 H4 Cl F3
Molekulargewicht (g/mol) 180.55
Synonym Toluene, p-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, (p-Chlorophenyl)trifluoromethane, 4-(Trifluoromethyl)chlorobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl chloride, 4-Chloro(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-1-trifluoromethylbenzene, 4-Chloro-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Chlorobenzotrifluoride, 4-Chlorobenzyltrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-chlorobenzene, NSC 10309, Oxol 100, Oxsol 100, Oxsul 100, p-(Trifluoromethyl)chlorobenzene, p-Chloro(trifluoromethyl)benzene, p-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene, p-Chlorobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenyl chloride
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(Trifluormethyl)-Benzol
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Formelmasse 179.9954
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.