Learn More
4-Chlorbenzoylchlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041650 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10377170 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10407550 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
11974981 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
4 options
Artikelnummer. 10041650
Marke: Thermo Scientific Acros 150190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 122-01-0 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-01-0
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
InChI-Schlüssel RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
PubChem CID 8501
ChEBI CHEBI:60716
IUPAC-Name 4-Chlorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 12.0°C to 14.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 222.0°C
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4COCl
Brechungsindex 1.5770 to 1.5790
Menge 5 mL
Beilstein 09,341
Relative Dichte 1.37
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.