Learn More
4-Chlorbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460423
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460423 100 g 100 Gramm
11450423 25 g 25 Gramm
11470423 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11504.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 873-76-7 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlorbenzylalkohol dient als Reagenz zum Schutz von Carboxylgruppen als deren 4-Chlorbenzylester, der stabiler ist als die entsprechenden Benzylester. Es wird als Lösungsmittel in Farbentfernern und wasserbasierten Beschichtungen verwendet. Es dient als Härtemittel. Es wird auch in Pharmazeutika, Kosmetika, Konservierungsstoffen und Aroma- & Duftstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.5 mg/ml bei 20 °C) und Methanol.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-76-7
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.582
MDL-Nummer MFCD00004652
InChI-Schlüssel PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Siedepunkt 234°C
Menge 100 g
Beilstein 636502
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.5mg/ml at 20°C),and methanol.
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 99%