Learn More
4-Chlorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022088
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11364749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14696.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 104-83-6 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC. As a reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine. It is widely used as an intermediate for manufacturing organic compounds like benzyl alcohol and benzyl cyanide. Also used in fuel as a gum inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbenzylchlorid war die Testverbindung zur Bestimmung von hepatozellulären Thiolen bei Ratten mittels HPLC. Als Reagenz beispielsweise für die Derivatisierung von Calix[4]aren und Tryptamin. Es wird häufig als Zwischenprodukt bei der Herstellung organischer Verbindungen wie Benzylalkohol und Benzylcyanid verwendet. Wird auch als Antigums in Brennstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-83-6
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.025
MDL-Nummer MFCD00000914
InChI-Schlüssel JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl benzene, p-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl, alpha,4-dichlorotoluene, 4-chlorobenzylchloride, 4-chlorophenyl methyl chloride, 1-chloro-4-chloromethyl-benzene, alpha,p-dichlorotoluene, toluene, p,alpha-dichloro
PubChem CID 7723
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(Chlormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl chloride
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 1.275
Siedepunkt 220°C to 221°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5575
Menge 25 g
UN-Nummer UN3427
Beilstein 471558
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) ≥98%