Learn More
4-Chlorbenzylcyanid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10355740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10355740 5 g Glasflasche 5 Gramm
10080870 100 g Glasflasche 100 Gramm
10102760 250 g Glasflasche 250 Gramm
10000890 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10355740 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108810050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-53-4
Summenformel C8H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 151.6
MDL-Nummer MFCD00001918
InChI-Schlüssel IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzyl cyanide
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 30°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 265°C to 267°C
Flammpunkt 133°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2CN
Brechungsindex 1.5415 to 1.5435
Menge 5 g
Beilstein 09, 448
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzyl cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.