Learn More
4-(Chlormethyl)-1,2-Diphenylethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028092
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470728 1 g 1 Gramm
11480728 5 g 5 Gramm
11490728 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11470728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25222.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80676-35-3 | C15H15Cl | 230.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80676-35-3
Summenformel C15H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 230.74
MDL-Nummer MFCD02093918
InChI-Schlüssel KPTSLALCCGBCOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl dibenzyl, 1-chloromethyl-4-phenethylbenzene, 4-chloromethyl-1,2-diphenylethane, 1-chloromethyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-chloromethyl bibenzyl, 4-phenethylbenzyl chloride
PubChem CID 2733990
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-(2-phenylethyl)benzol
SMILES ClCC1=CC=C(CCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 230.73
Reinheit (%) 98%