Learn More
4-(Chloromethyl)Benzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459657 50 g 50 Gramm
11449657 10 g 10 Gramm
11469657 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22138.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 874-86-2 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-86-2
Summenformel C8H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 151.593
MDL-Nummer MFCD00019761
InChI-Schlüssel LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile
PubChem CID 70127
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)Benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2923
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) ≥98%