Learn More
4-(Chlormethyl)Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10541364 25 g Glasflasche 25 Gramm
10003710 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541364 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314440250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 876-08-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 876-08-4
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00053224
InChI-Schlüssel RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzoylchloride, 4-chloromethyl-benzoyl chloride, acmc-209qop, 4-chlormethylbenzoylchloride, 4-chloromethylbenzoylchloride, 4-chlormethyl benzoylchlorid, p-chloromethylbenzoyl chloride
PubChem CID 70136
IUPAC-Name 4-(Chlormethyl)-benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(chloromethyl)benzoyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 126°C to 128°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H4COCl
Menge 25 g
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigemSchmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride