Learn More
4-(Chlormethyl)benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077277 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11994651
Marke: Thermo Scientific Acros 438920010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16473-35-1
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
InChI-Schlüssel OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
PubChem CID 5107660
IUPAC-Name [4-(Chlormethyl)phenyl]Methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Schmelzpunkt 58.0°C to 60.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2C6H4CH2OH
Menge 1 g
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.