Learn More
4-Chloromethyl-N-(4-fluorobenzyl)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486598 1 g 1 Gramm
15445496 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60128.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1094362-88-5
Summenformel C15H13ClFNO
Molekulargewicht (g/mol) 277.723
MDL-Nummer MFCD12568403
InChI-Schlüssel IWRWVLGYZZVJJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-n-4-fluorophenyl methyl benzamide, 4-chloromethyl-n-4-fluorobenzyl benzamide
PubChem CID 43156288
IUPAC-Name 4-(chlormethyl)-N-[(4-fluorphenyl)methyl]benzamid
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)CCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloromethyl-N-(4-fluorobenzyl)benzamide
Menge 1 g
Formelmasse 277.72
Reinheit (%) 97%