Learn More
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046812
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11389155 5 g 5 Gramm
11399155 25 g -
11309165 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11389155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16431.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13688-90-9 | C7H6Cl4Si | 260.01 g/mol
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Chlormethyl)phenyltrichlorsilan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13688-90-9
Summenformel C7H6Cl4Si
Molekulargewicht (g/mol) 260.01
MDL-Nummer MFCD00045268
InChI-Schlüssel YBYBQFPZMKPGPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl phenyltrichlorosilane, p-chloromethyl phenyltrichlorosilane, silane, trichloro 4-chloromethyl phenyl, trichloro 4-chloromethyl phenyl silane, silane, trichloro .alpha.-chloro-p-tolyl, benzene, 1-chloromethyl-4-trichlorosilyl, p-chloromethylphenyltrichlorosilane
PubChem CID 83663
IUPAC-Name Trichlor-[4-(Chlormethyl)phenyl]silan
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 142°C to 144°C (15mmHg)
Chemischer Name oder Material 4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 3090295
Flammpunkt 78°C (172°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 260.02
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.548
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Dichte 1.361