Learn More
4-Chlorphenol, 99+%
Artikelnummer. 10296090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10296090 100 g Glasflasche 100 Gramm
10022350 500 g Glasflasche 500 Gramm
10504304 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10311194 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10296090 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181001000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 106-48-9 | C₆H₅ClO | 128,56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-48-9
Summenformel C6H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
MDL-Nummer MFCD00002318
InChI-Schlüssel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC-Name 4-Chlorphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41.0°C to 45.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OH
Menge 100 g
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viskosität 4.99 mPa.s (50°C)
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigemSchmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorophenol
RUO– Nur für Forschungszwecke