Learn More
4-Chlororesorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027373
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471067 25 g 25 Gramm
11481067 100 g 100 Gramm
11491067 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11471067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24076.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-88-5
Summenformel C6H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.55
MDL-Nummer MFCD00002273
InChI-Schlüssel JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
PubChem CID 1731
IUPAC-Name 4-Chlorbenzol-1,3-Diol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlororesorcinol
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Siedepunkt 146°C to 148°C (18 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2042864
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 98%