Learn More
4-Chlorthioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498853 5 g -
11408863 25 g 25 Gramm
11418863 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11025.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-09-1 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-09-1
Summenformel C7H7ClS
Molekulargewicht (g/mol) 158.643
MDL-Nummer MFCD00013643
InChI-Schlüssel KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
PubChem CID 31243
IUPAC-Name 1-chlor-4-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothioanisole
Dichte 1.22
Siedepunkt 223°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.6
Menge 5 g
Beilstein 2041509
Formelmasse 158.65
Reinheit (%) 98%