Learn More
4-Cyano-4'-n-Hexylbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492178
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15492178 250 mg 250 Milligramm
15472178 1 g 1 Gramm
15482178 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15492178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55825.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Cyano-4′-n-Hexylbiphenyl wird als wichtiger Rohstoff und wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch als Flüssigkristallmonomer verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (3.2E-5 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41122-70-7
Summenformel C19H21N
Molekulargewicht (g/mol) 263.384
MDL-Nummer MFCD00075144
InChI-Schlüssel VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-n-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, ccris 6044, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyl, 4-4-hexylphenyl benzonitrile
PubChem CID 38764
IUPAC-Name 4-(4-hexylphenyl)benzonitril
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (3.2E-5g/L) (25°C).
Formelmasse 263.38
Reinheit (%) 97%