Learn More
4'-Cyanoacetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442777 5 g 5 Gramm
11457127 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14941.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 35704-19-9 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35704-19-9
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD00001814
InChI-Schlüssel UFKRTEWFEYWIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyanophenyl acetamide, 4-cyanoacetanilide, 4-acetamidobenzonitrile, acetamide, n-4-cyanophenyl, 4'-cyanoacetanilide, p-acetamidobenzonitirle, acetanilide, 4'-cyano, p-acetylamino-benzonitrile, p-cyanoacetanilide, p-acetaminobenzonitrile
PubChem CID 37256
IUPAC-Name N-(4-cyanophenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Cyanoacetanilide
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Menge 5 g
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 98%