Learn More
4-Cyanobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Cyanobenzoic acid is used as an inhibitor. 4-cyanobenzaldehyde and 4-cyanobenzoic acid can inhibit both the monophenolase activity and the diphenolase activity of mushroom tyrosinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Cyanobenzoesäure wird als Inhibitor verwendet. 4-Cyanobenzaldehyd und 4-Cyanobenzoesäure können sowohl die Monophenolase-Aktivität als auch die Diphenolase-Aktivität der Pilz-Tyrosinase hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyanobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | ∼221°C (decomposition) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1862865 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 147.13 |
| Reinheit (%) | 98% |