Learn More
4-Cyanphenylhydrazin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429687 100 g 100 Gramm
11409687 5 g 5 Gramm
11419687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22157.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2863-98-1
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00673994
InChI-Schlüssel DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
PubChem CID 16212962
IUPAC-Name 4-Hydrazinylbenzonitril;hydrochlorid
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼243°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3565486
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride