Learn More
(4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine, TRC
Artikelnummer. 30365551
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30365551 50 mg
30350485 100 mg
30357917 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365551 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99618550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886365-92-0
Summenformel C21H27N
Molekulargewicht (g/mol) 293.45
IUPAC-Name 4-cyclohexyl-N-(4-propan-2-ylphenyl)aniline
SMILES CC(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C3CCCCC3)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27N/c1-16(2)17-8-12-20(13-9-17)22-21-14-10-19(11-15-21)18-6-4-3-5-7-18/h8-16,18,22H,3-7H2,1-2H3
Formelmasse 293.2143