Learn More
4-Cyclopentylpiperazin-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyclopentylpiperazin-1-amine |
| CAS | 61379-64-4 |
| Summenformel | C9H19N3 |
| MDL-Nummer | MFCD00190598 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | NN1CCN(C2CCCC2)CC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.27 |
| Reinheit (%) | 98% |