Learn More
4-Dimethylamino-2-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475627 5 g 5 Gramm
11465627 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23598.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 84562-48-1 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde is used to produce 2,6-Dichloro-N'-(4-dimethylamino-2-methoxy-benzylidene)-benzene-1,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyd wird zur Herstellung von 2,6-Dichloro-N′-(4-dimethylamino-2-methoxy-benzyliden)-benzol-1,4-diamin verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich 0.32 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84562-48-1
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.219
MDL-Nummer MFCD00151814
InChI-Schlüssel HGDRXADJVGVGBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 291350
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyd
SMILES CN(C)C1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 5 g
Beilstein 2719181
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 4-dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-dimethylaminobenzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde,4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-n,n-dimethylamino benzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble 0.32g/L at 25°C.
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 98%