Learn More
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, ≥99 % (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15645350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15645350 50 g Glasflasche 50 Gramm
15635350 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645350 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3907050G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Bestimmung von Hydroxyprolin, ≥ 99.0 % (HPLC)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Dimethylaminbenzaldehyd, p-Dimethylaminobenzaldehyd, Ehrlich Reagenz, p-Formaldimethylanilin, Benzaldehyd, 4-Dimethylamin, p-Dimethylamino-Benzaldehyd, p-Formyl-n,n-dimethylanilin, N,N-Dimethyl-p-aminobenzaldehyd, p-n,n-Dimethylamino-Benzaldehyd, 4-Dimethylaminbenzolcarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamin)Benzaldehyde
Schmelzpunkt 73 °C bis 75 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 176 °C bis 177 °C
Flammpunkt 164 °C (327.2 °F)
Glührückstand ≤0.1 % (als SO4)
Verlust bei Trocknung 0 bis 0.5 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NC6H4CHO
Menge 50 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 606802
Formelmasse 149.19 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % (HPLC)