Learn More
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30133542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133542 50 g 50 Gramm
30004438 100 g 100 Gramm
30010062 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46126050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
Synonym Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-, Benzaldehyde, p-(dimethylamino)- (8CI), 4-(Dimethylamino)benzaldehyde, 4-(Dimethylamino)benzenecarbonal, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, 4-Formyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-aminobenzaldehyde, N,N-Dimethyl-4-formylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzaldehyde, NSC 5517, Named reagents and solutions, Ehrlich's, p-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-DAB, p-Formyl-N,N-dimethylaniline, p-Formyldimethylaniline
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)benzaldehyd
SMILES CN(C)c1ccc(C=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Formelmasse 149.0841