Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10306650 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10306650 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149285000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 75°C
Farbe Weißer bis weißgrau
Dichte 5.15
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2NC6H4CHO
Menge 500 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15, 3252
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver