Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499223 500 g -
11489223 100 g 100 Gramm
11409233 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499223 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11712.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.68 €
    111.65 € / 500 Gramm
    Sparen 25.03 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Dimethylaminobenzaldehyd wird zur Herstellung von farbigen Schiff-Base-Addukten mit Aminen, Pyrrolen und Indolen verwendet. Sie wird häufig bei der Ehrlich-Reaktion, beim Test auf das Vorhandensein von Indolen in einer Probe mit Alkaloiden und bei der Bestimmung von Hydrazin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Chloroform, Essigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Stabil bei Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Siedepunkt 176°C to 177°C (17 mmHg)
Flammpunkt 164°C (327°F)
Geruch Strong
Menge 500 g
Beilstein 606802
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3230
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid. Insoluble in water.
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 98%