Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyd, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10697031 100 g Glasflasche 100 Gramm
10138230 25 g Glasflasche 25 Gramm
10700302 500 g Glasflasche 500 Gramm
10627954 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10697031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423631000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Schmelzpunkt 70°C to 75°C
Farbe Weißer bis weißgrau
Dichte 5.15
Siedepunkt 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 164°C
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NC6H4CHO
Menge 100 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15, 3252
Löslichkeitsinformationen (in hydrochloric acid) Passes test
Formelmasse 149.19
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminobenzaldehyde