Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyd, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15855128 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15855128 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15885278 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15855128 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J14868.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00003381
InChI-Schlüssel BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC-Name 4-(Dimethylamin)Benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Siedepunkt 176°C to 177°C (17 mmHg)
Flammpunkt 164°C (327°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2NC6H4CHO
Menge 100 g
Beilstein 606802
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 149.19
Physikalische Form Pulver