Learn More
4-Dimethylaminobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464307 5 g 5 Gramm
11474307 25 g 25 Gramm
11484307 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20389.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 530-44-9 | C15H15NO | 225.291 g/mol
4-(Dimethylamino)benzophenone is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Dimethylamino)benzophenon ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-44-9
Summenformel C15H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 225.291
MDL-Nummer MFCD00008311
InChI-Schlüssel BEUGBYXJXMVRFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylaminobenzophenone, p-benzoyl-n,n-dimethylaniline, 4-n,n-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylamino phenyl phenyl methanone, 4-benzoyl-n,n-dimethylaniline, methanone, 4-dimethylamino phenyl phenyl, benzophenone, 4-dimethylamino
PubChem CID 10737
IUPAC-Name [4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethanon
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminobenzophenone
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 5 g
Merck Index 14,3233
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 225.29
Reinheit (%) 98%