Learn More
4-[(Dipropylamino)Sulfonyl]Benzoesäure, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | [CH3(CH2)2]2NSO2C6H4CO2H |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 285.36 |
| Reinheit (%) | 97% |