Learn More
4-Ethoxy-2-Fluorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457357
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34414.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1206593-29-4
Summenformel C9H9FO3
Molekulargewicht (g/mol) 184.166
MDL-Nummer MFCD13196593
InChI-Schlüssel WVXNAAKJFTYOCN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19978989
IUPAC-Name 4-ethoxy-2-Fluorbenzoesäure
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 97%