Learn More
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)-Anilin, 97 %
Artikelnummer. 15427387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427387 5 g 5 Gramm
15417387 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15427387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34439.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2713-74-8
Summenformel C9H10F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.18
MDL-Nummer MFCD08056137
InChI-Schlüssel YAIGBJRRAPBODW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylamine, acmc-209gvf
PubChem CID 6485751
IUPAC-Name 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES CCOC1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 205.18
Reinheit (%) 97%