Learn More
4'-Ethoxyacetanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493504 500 g 500 Gramm
11483504 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493504 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11200.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 62-44-2 | Molecular Formula: C10H13NO2 | Molecular Weight: 179.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-44-2
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.219
MDL-Nummer MFCD00009094
InChI-Schlüssel CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
IUPAC-Name N-(4-ethoxyphenyl)acetamid
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Ethoxyacetanilide
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 500 g
Beilstein 1869238
Merck Index 14,7204
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%