Learn More
4-Ethoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464103 50 g 50 Gramm
11454103 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10331.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6214-44-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
It is used in the identification of sulfation sites of metabolites and prediction of the compounds’ biological effects and in chemical investigation of Wedelia calendulacea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Identifizierung der Sulfatierungsstellen von Metaboliten und zur Vorhersage der biologischen Wirkung der Verbindungen sowie zur chemischen Untersuchung von Wedelia calendulacea verwendet.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6214-44-4
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00004655
InChI-Schlüssel UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxyphenyl methanol, p-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethoxy, 4-ethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethoxy, 4-ethoxyphenyl methanol #, 4-ethoxyphenyl methan-1-ol, 4-ethyloxy phenyl methanol
PubChem CID 80345
IUPAC-Name (4-Ethoxyphenyl)methanol
SMILES CCOC1=CC=C(CO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Siedepunkt 272°C to 274°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.532
Menge 50 g
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%