Learn More
4-Ethoxycarbonyl-2-Fluorobenzenboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451916 250 mg 250 Milligramm
15441916 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55087.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 851334-92-4
Summenformel C15H20BFO4
Molekulargewicht (g/mol) 294.129
MDL-Nummer MFCD18383988
InChI-Schlüssel ZXSGWPHDXQZIAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, ethyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate
PubChem CID 23134230
IUPAC-Name ethyl-3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)OCC)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Beilstein 14562502
Formelmasse 294.13
Reinheit (%) 97%