Learn More
4-Ethoxymethylen-2-Phenyloxazolin-5-one, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080550
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
15646-46-5
C12H11NO3
217.224
MFCD00003204
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
oxazolone, oxazolone sensitizing agent, 5 4h-oxazolone, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, unii-78il0j7n72, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, 4z-4-ethoxymethylidene-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolone
1712094
(4Z)-4-(Ethoxymethyliden)-2-phenyl-1,3-oxazol-5-on
CCOC=C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
15646-46-5
C12H11NO3
217.224
MFCD00003204
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
oxazolone, oxazolone sensitizing agent, 5 4h-oxazolone, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, unii-78il0j7n72, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, 4z-4-ethoxymethylidene-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolone
1712094
(4Z)-4-(Ethoxymethyliden)-2-phenyl-1,3-oxazol-5-on
CCOC=C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one acts as sensitizing agent. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethoxymethylen-2-phenyloxazolin-5-on wirkt als Sensibilisierer. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml) und Wasser (teilweise).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 1 g
Beilstein 163055
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50mg/ml),and water (partly).
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) ≥98%