Learn More
4-Ethoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10670925 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10670925 5 g Glasflasche 5 Gramm
10055720 25 g Glasflasche 25 Gramm
10299033 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10670925 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409670050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-62-8
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00002334
InChI-Schlüssel LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
PubChem CID 12150
IUPAC-Name 4-Ethoxyphenol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Farbe Beige
Siedepunkt 131°C (9.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ethyl ether,soluble in chloroform
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxyphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.