Learn More
4-Ethoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428987 10 g 10 Gramm
11438987 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20584.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-62-8
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002334
InChI-Schlüssel LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
PubChem CID 12150
IUPAC-Name 4-Ethoxyphenol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenol
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Siedepunkt 121°C (9 mmHg)
Geruch Phenol-like
Menge 10 g
Beilstein 1907114
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%