Learn More
4-Ethoxyphenylacetic Acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007329
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31007329 5 g
30995589 100 g
30994762 500 g
30994784 10 g
30995078 25 g
30993039 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31007329 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD120505g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenylacetic Acid
CAS 4919-33-9
Summenformel C10H12O3
MDL-Nummer MFCD00004346
Menge 5 g
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(OCC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
Reinheit (%) 98%