Learn More
4-Ethoxyphenylacetic Acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007329
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31007329 5 g
30995589 100 g
30994762 500 g
30994784 10 g
30995078 25 g
30993039 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31007329 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD120505g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenylacetic Acid
CAS 4919-33-9
Summenformel C10H12O3
MDL-Nummer MFCD00004346
Menge 5 g
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(OCC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
Reinheit (%) 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.