missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Ethoxyphenylacetylene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethoxyphenylacetylene |
| CAS | 79887-14-2 |
| Summenformel | C10H10O |
| MDL-Nummer | MFCD00173880 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | C(C)OC1=CC=C(C=C1)C#C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.19 |
| Reinheit (%) | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?